Merck
COM448667182
Combi-Blocks, Inc.
1-Butyl-2-nitrobenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
179.22
MDL编号:
Iupac Name
1-butyl-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-10(9)11(12)13/h4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3
InChI key
RSVIEXUVWMYRGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-8419
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-8419
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)