Merck
COM448663011
Combi-Blocks, Inc.
2-Ethylhexyl butyrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
200.32
MDL编号:
Iupac Name
2-ethylhexyl butyrate
Inchi Code
1S/C12H24O2/c1-4-7-9-11(6-3)10-14-12(13)8-5-2/h11H,4-10H2,1-3H3
InChI key
LFEQNZNCKDNGRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-9956
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-9956
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)