Merck
COM448661560
Combi-Blocks, Inc.
1-Cyclopropyl-1h-pyrazol-4-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
123.16
MDL號碼:
Iupac Name
1-cyclopropyl-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c7-5-3-8-9(4-5)6-1-2-6/h3-4,6H,1-2,7H2
InChI 密鑰
KMSWFVSXBMWVIT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-8406
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-8406
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)