Merck
COM448657610
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropanoyl bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
287.83
MDL编号:
Iupac Name
2-bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropanoyl bromide
Inchi Code
1S/C3Br2F4O/c4-1(10)2(5,6)3(7,8)9
InChI key
UOXZNFHPGQEABB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4177
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4177
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)