跳转至内容
Merck

COM448652333

Combi-Blocks, Inc.

1,6-Anhydro-beta-d-mannopyranose

登录查看公司和协议定价


About This Item

CAS号:
分子量:
162.14
MDL號碼:

Iupac Name

(1R,2S,3S,4S,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol

Inchi Code

1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6-/m1/s1

InChI 密鑰

TWNIBLMWSKIRAT-RWOPYEJCSA-N

儲存溫度

Refrigerated

Purity

97%

Country of Origin

CN

Product Link

https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-8586

MSDS

https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-8586


分析证书(COA)

输入产品批号来搜索 分析证书(COA) 。批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后找到。

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门