Merck
COM448639761
Combi-Blocks, Inc.
4-Nitro-phenylalanine methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
224.22
MDL號碼:
Iupac Name
methyl (2S)-2-amino-3-(4-nitrophenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H12N2O4/c1-16-10(13)9(11)6-7-2-4-8(5-3-7)12(14)15/h2-5,9H,6,11H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
FUFUQQWIXMPZFU-VIFPVBQESA-N
儲存溫度
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-4446
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-4446