Merck
COM448637591
Combi-Blocks, Inc.
2-(2-Methoxy-3-methylphenyl)piperidine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
241.76
MDL编号:
Iupac Name
2-(2-methoxy-3-methylphenyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c1-10-6-5-7-11(13(10)15-2)12-8-3-4-9-14-12;/h5-7,12,14H,3-4,8-9H2,1-2H3;1H
InChI key
FJECEZRZFVJBCE-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1737
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1737
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)