Merck
COM448622875
Combi-Blocks, Inc.
Z-DL-Phg-NHEt
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
312.37
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
benzyl 2-(ethylamino)-2-oxo-1-phenylethylcarbamate
Inchi Code
1S/C18H20N2O3/c1-2-19-17(21)16(15-11-7-4-8-12-15)20-18(22)23-13-14-9-5-3-6-10-14/h3-12,16H,2,13H2,1H3,(H,19,21)(H,20,22)
InChI 密鑰
XHPGYJUZEAXXCC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0799
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0799
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)