Merck
COM448622349
Combi-Blocks, Inc.
7-Bromogramine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
253.14
MDL编号:
Iupac Name
(7-bromo-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Inchi Code
1S/C11H13BrN2/c1-14(2)7-8-6-13-11-9(8)4-3-5-10(11)12/h3-6,13H,7H2,1-2H3
InChI key
OPJHXIKHFCNNRW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0484
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0484
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)