Merck
COM448622207
Combi-Blocks, Inc.
6,7-Difluoro-1-methyl-1,3-benzimidazole
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
US$156.00
5 G
US$468.00
25 G
US$1,274.00
供应商货号: IN-0293-1G
US$156.00
7天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
如需订购该产品,请通过联系信息 联系默克当地经销商。
选择尺寸
变更视图
1 G
US$156.00
5 G
US$468.00
25 G
US$1,274.00
About This Item
分子量:
168.15
MDL號碼:
供应商货号: IN-0293-1G
US$156.00
7天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
如需订购该产品,请通过联系信息 联系默克当地经销商。
Iupac Name
6,7-difluoro-1-methyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C8H6F2N2/c1-12-4-11-6-3-2-5(9)7(10)8(6)12/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
PFYZSWKRVVPXTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0293
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0293