Merck
COM448622123
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-cyanoindole-4-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
200.2
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 3-cyano-1H-indole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H8N2O2/c1-15-11(14)8-3-2-4-9-10(8)7(5-12)6-13-9/h2-4,6,13H,1H3
InChI 密鑰
NMPYJMZQCATEKY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0175
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0175
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)