Merck
COM448621553
Combi-Blocks, Inc.
2-((4-Iodo-1H-pyrazol-1-yl)methyl)pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
285.09
MDL编号:
Iupac Name
2-[(4-iodo-1H-pyrazol-1-yl)methyl]pyridine
Inchi Code
1S/C9H8IN3/c10-8-5-12-13(6-8)7-9-3-1-2-4-11-9/h1-6H,7H2
InChI key
MMOKTRJYBYNYDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1563
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1563
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)