Merck
COM448620578
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-4-cyclopentylpyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
227.1
MDL编号:
Iupac Name
5-bromo-4-cyclopentylpyrimidine
Inchi Code
1S/C9H11BrN2/c10-8-5-11-6-12-9(8)7-3-1-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
FKYAHCYSOLMPND-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6074
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6074
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)