Merck
COM448620208
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 1-ethylpyrrole-2-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
153.18
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 1-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-3-9-6-4-5-7(9)8(10)11-2/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
IQRUFASPNJPYGF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3872
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3872
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)