跳转至内容
Merck

COM448612377

Combi-Blocks, Inc.

5-Methoxy-2-nitrobenzamide

登录查看公司和协议定价


About This Item

CAS号:
分子量:
196.16
MDL编号:

Iupac Name

5-methoxy-2-nitrobenzamide

Inchi Code

1S/C8H8N2O4/c1-14-5-2-3-7(10(12)13)6(4-5)8(9)11/h2-4H,1H3,(H2,9,11)

InChI key

DUADCWAGDHAQRI-UHFFFAOYSA-N

Purity

97%

Country of Origin

CN

Product Link

https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3219

MSDS

https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3219


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持