跳转至内容
Merck

CIAH98D1F152

ChemScene LLC (Preferred Partner)

DMT-OMe-rC(Ac)

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
601.66
MDL號碼:

Iupac Name

N-(1-((2R,5R)-5-((bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-4-hydroxy-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)acetamide

Inchi Code

1S/C33H35N3O8/c1-21(37)34-28-18-19-36(32(39)35-28)31-30(42-4)29(38)27(44-31)20-43-33(22-8-6-5-7-9-22,23-10-14-25(40-2)15-11-23)24-12-16-26(41-3)17-13-24/h5-19,27,29-31,38H,20H2,1-4H3,(H,34,35,37,39)/t27-,29?,30?,31-/m1/s1

InChI 密鑰

FINUHOJILDNELQ-DYOYSORISA-N

儲存溫度

4C

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Product Link

https://www.chemscene.com/199593-08-3.html

Signal Word

Warning

Hazard Statements

MSDS

https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0172019.pdf


分析证书(COA)

输入产品批号来搜索 分析证书(COA) 。批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后找到。

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门