Merck
CH6447917138
Chem Impex International, Inc.
Tris-succinimidyl-1,3,5-benzenetricarboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
501.36
MDL號碼:
mp
247-251 C
Iupac Name
1-[(3,5-bis{[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl}benzoyl)oxy]-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C21H15N3O12/c25-13-1-2-14(26)22(13)34-19(31)10-7-11(20(32)35-23-15(27)3-4-16(23)28)9-12(8-10)21(33)36-24-17(29)5-6-18(24)30/h7-9H,1-6H2
InChI 密鑰
BCFNKSPKXMSVLG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
99%-6..
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White solid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/tris-succinimidyl-1-3-5-benzenetricarboxylate/13656?cid=0
Melting Point
247-251 C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/tris-succinimidyl-1-3-5-benzenetricarboxylate/13656?cid=0
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)