跳转至内容
We are planning system maintenance on January 25, 2025, from 1:00 PM to 4:00 PM CST. This will impact both web and offline transactions, including online orders, quotes, price and availability checks, and order status inquiries. We apologize for any inconvenience.
Merck
C12H94457AD0
Chemcia Scientific, LLC
3-Nitro-1,4-dihydro-pyrrolo[3,2-b]pyridin-5-one
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
€564.81
1 G
€1,146.30
2.5 G
€2,226.21
供应商货号: BB20-7782A-250MG
€564.81
14天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
如需订购该产品,请通过联系信息 联系默克当地经销商。
选择尺寸
变更视图
250 MG
€564.81
1 G
€1,146.30
2.5 G
€2,226.21
About This Item
分子量:
179.13
供应商货号: BB20-7782A-250MG
€564.81
14天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
如需订购该产品,请通过联系信息 联系默克当地经销商。
Iupac Name
3-nitro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridin-5-ol
Inchi Code
1S/C7H5N3O3/c11-6-2-1-4-7(9-6)5(3-8-4)10(12)13/h1-3,8H,(H,9,11)
InChI 密鑰
YFXFZKDCDNZHLV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=13457
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=13457
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)