Merck
C12H316CF3E5
Chemcia Scientific, LLC
4-Amino-3-iodo-5-trifluoromethyl-benzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
312.03
MDL號碼:
Iupac Name
4-amino-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H4F3IN2/c9-8(10,11)5-1-4(3-13)2-6(12)7(5)14/h1-2H,14H2
InChI 密鑰
OYQJGMPKFMIKHB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8734
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8734
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)