Merck
CH4458379396
ChemBridge Corporation
2-ethynylfuran
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
92.1
MDL编号:
Iupac Name
2-ethynylfuran
Inchi Code
1S/C6H4O/c1-2-6-4-3-5-7-6/h1,3-5H
InChI key
CTVCBOZMKFQEAP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4045318
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045318_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)