Merck
CH4428741668
ChemBridge Corporation
(1S,4S)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-3-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
112.13
MDL號碼:
Iupac Name
(1S,4S)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-3-one
Inchi Code
1S/C5H8N2O/c8-5-4-1-3(7-5)2-6-4/h3-4,6H,1-2H2,(H,7,8)/t3-,4-/m0/s1
InChI 密鑰
QNXBWPAFCHPJMM-IMJSIDKUSA-N
儲存溫度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4082172
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4082172_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)