Merck
CH4424846759
ChemBridge Corporation
4-amino-N,3-dimethylbenzamide hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
200.67
MDL编号:
Iupac Name
4-amino-N,3-dimethylbenzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.ClH/c1-6-5-7(9(12)11-2)3-4-8(6)10;/h3-5H,10H2,1-2H3,(H,11,12);1H
InChI key
CHISHZKACZTANW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028100
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028100_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)