Merck
CH4415172786
ChemBridge Corporation
[2-(2-propyn-1-yloxy)phenyl]amine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
183.64
MDL號碼:
Iupac Name
2-(prop-2-yn-1-yloxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9NO.ClH/c1-2-7-11-9-6-4-3-5-8(9)10;/h1,3-6H,7,10H2;1H
InChI 密鑰
TVSAEWXHJPZLKN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4088026
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4088026_sds.pdf
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)