Merck
CH4332968387
ChemBridge Corporation
4-propyl-1H-pyrazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
110.16
MDL號碼:
Iupac Name
4-propyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H10N2/c1-2-3-6-4-7-8-5-6/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
YAXKXMVDJJMGRY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4044489
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4044489_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)