Merck
CH4312834591
ChemBridge Corporation
3-(1H-imidazol-1-yl)butanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
154.17
MDL编号:
Iupac Name
3-(1H-imidazol-1-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c1-6(4-7(10)11)9-3-2-8-5-9/h2-3,5-6H,4H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
HLJDXGSNNOEKJD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4032892
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4032892_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)