Merck
CH4309657040
ChemBridge Corporation
N~1~-methylnorvalinamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
130.19
MDL编号:
Iupac Name
2-amino-N-methylpentanamide
Inchi Code
1S/C6H14N2O/c1-3-4-5(7)6(9)8-2/h5H,3-4,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
NCPLOFZQPMSMOH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4042706
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4042706_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)