Merck
CH4196934656
ChemBridge Corporation
6-methyl-1,3-benzothiazole-2,4-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
179.25
MDL编号:
Iupac Name
6-methyl-1,3-benzothiazole-2,4-diamine
Inchi Code
1S/C8H9N3S/c1-4-2-5(9)7-6(3-4)12-8(10)11-7/h2-3H,9H2,1H3,(H2,10,11)
InChI key
ATMSLSAMHWYQBB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4034496
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4034496_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)