Merck
CH4102153739
ChemBridge Corporation
3-chloro-N-(2-isopropylphenyl)propanamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
225.72
MDL號碼:
Iupac Name
3-chloro-N-(2-isopropylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C12H16ClNO/c1-9(2)10-5-3-4-6-11(10)14-12(15)7-8-13/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI 密鑰
DDVNYPWZRZDETF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7285066
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7285066_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)