Merck
CH4102153724
ChemBridge Corporation
4-[(chloroacetyl)amino]-3-methylbenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
227.65
MDL编号:
Iupac Name
4-[(chloroacetyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10ClNO3/c1-6-4-7(10(14)15)2-3-8(6)12-9(13)5-11/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
HFRKTMHATDTBTC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071838
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071838_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)