Merck
CH4102153691
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-phenylbutanamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
242.12
MDL编号:
Iupac Name
2-bromo-N-phenylbutanamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-2-9(11)10(13)12-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
LPYHYCASMUNJLQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071743
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071743_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)