Merck
CH4102153586
ChemBridge Corporation
5-bromo-N-propyl-2-furamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
232.08
MDL编号:
Iupac Name
5-bromo-N-propyl-2-furamide
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2/c1-2-5-10-8(11)6-3-4-7(9)12-6/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
NYRGYNRETDYFOW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7232653
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7232653_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)