Merck
CH4102152619
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-(3-methylphenyl)propanamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
242.12
MDL编号:
Iupac Name
2-bromo-N-(3-methylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-7-4-3-5-9(6-7)12-10(13)8(2)11/h3-6,8H,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
JWZPPAQMKDCYJG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024596
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024596_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)