Merck
CH4102151845
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-(2-furylmethyl)acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
218.05
MDL编号:
Iupac Name
2-bromo-N-(2-furylmethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H8BrNO2/c8-4-7(10)9-5-6-2-1-3-11-6/h1-3H,4-5H2,(H,9,10)
InChI key
FIMXODYBCGBCRR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4023685
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4023685_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)