Merck
CH4102150747
ChemBridge Corporation
1-phenylpyrrolidin-3-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
161.2
MDL编号:
Iupac Name
1-phenyl-3-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H11NO/c12-10-6-7-11(8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
InChI key
GTZAZJLKSXIJOF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4015909
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4015909_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)