Merck
CH4102149439
ChemBridge Corporation
1-(1-adamantyl)propan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
193.33
MDL编号:
Iupac Name
1-(1-adamantyl)propylamine
Inchi Code
1S/C13H23N/c1-2-12(14)13-6-9-3-10(7-13)5-11(4-9)8-13/h9-12H,2-8,14H2,1H3
InChI key
RKPSOUZGYPZAHW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002776
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002776_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)