Merck
CH4102149419
ChemBridge Corporation
6-amino-4,7-dimethyl-2H-chromen-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
189.21
MDL编号:
Iupac Name
6-amino-4,7-dimethyl-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-6-4-11(13)14-10-3-7(2)9(12)5-8(6)10/h3-5H,12H2,1-2H3
InChI key
LVQSDRMNBNQREC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002622
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002622_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)