Merck
CH4102022454
ChemBridge Corporation
5-bromo-2-(ethylamino)benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
244.09
MDL编号:
Iupac Name
5-bromo-2-(ethylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-2-11-8-4-3-6(10)5-7(8)9(12)13/h3-5,11H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
GECLABGJKKFNJZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9037567
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9037567_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)