Merck
CH4026586533
ChemBridge Corporation
3-[(4-formylphenoxy)methyl]benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
256.26
MDL號碼:
Iupac Name
3-[(4-formylphenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H12O4/c16-9-11-4-6-14(7-5-11)19-10-12-2-1-3-13(8-12)15(17)18/h1-9H,10H2,(H,17,18)
InChI 密鑰
NALDNBPQKSJDKB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6466340
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6466340_sds.pdf
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)