Merck
CH4026586318
ChemBridge Corporation
(5E)-2-mercapto-5-(2-methoxybenzylidene)-1,3-thiazol-4(5H)-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
251.33
MDL编号:
Iupac Name
(5E)-5-(2-methoxybenzylidene)-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one
Inchi Code
1S/C11H9NO2S2/c1-14-8-5-3-2-4-7(8)6-9-10(13)12-11(15)16-9/h2-6H,1H3,(H,12,13,15)/b9-6+
InChI key
WMOIFFNCPPXJMB-RMKNXTFCSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3018324
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3018324_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)