Merck
CH4026586118
ChemBridge Corporation
2-(2-isopropyl-5-methylphenoxy)acetohydrazide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
222.29
MDL编号:
Iupac Name
2-(2-isopropyl-5-methylphenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C12H18N2O2/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)16-7-12(15)14-13/h4-6,8H,7,13H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
XNNCMHHVTBHQHS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015233
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015233_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)