Merck
CH4017936545
ChemBridge Corporation
2-(4-ethoxyphenyl)acetohydrazide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
194.23
MDL號碼:
Iupac Name
2-(4-ethoxyphenyl)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-2-14-9-5-3-8(4-6-9)7-10(13)12-11/h3-6H,2,7,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
MSJDXVNHEKXCOO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3014958
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3014958_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)