Merck
CH4006015392
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-cyclopropylbenzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
240.1
MDL编号:
Iupac Name
2-bromo-N-cyclopropylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H10BrNO/c11-9-4-2-1-3-8(9)10(13)12-7-5-6-7/h1-4,7H,5-6H2,(H,12,13)
InChI key
NRICRLWCYABOSB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7273951
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7273951_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)