Merck
CH4005880534
ChemBridge Corporation
3-(4-hydroxy-2-methylquinolin-3-yl)propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
231.25
MDL號碼:
Iupac Name
3-(2-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO3/c1-8-9(6-7-12(15)16)13(17)10-4-2-3-5-11(10)14-8/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,14,17)(H,15,16)
InChI 密鑰
BNIWIJDVILLJEO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5799679
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5799679_sds.pdf
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)