跳转至内容
Merck

ATCH99D3AF33

Atlantic Research Chemicals Ltd

3-(3-Nitro-4-tetrahydro-1H-pyrrol-1-ylphenyl)acrylic acid

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
262.27
MDL编号:

Iupac Name

3-(3-nitro-4-(pyrrolidin-1-yl)phenyl)acrylic acid

Inchi Code

1S/C13H14N2O4/c16-13(17)6-4-10-3-5-11(12(9-10)15(18)19)14-7-1-2-8-14/h3-6,9H,1-2,7-8H2,(H,16,17)

InChI key

UDLTYRICBOUKIU-UHFFFAOYSA-N

Purity

95

Country of Origin

GB

Product Link

https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001229

MSDS

https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001229


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持