Merck
ATC359510084
Atlantic Research Chemicals Ltd
2,5-Diethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
188.22
MDL號碼:
Iupac Name
2,5-diethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H16O4/c1-3-7-12-5-9(4-2,6-13-7)8(10)11/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
RXWLQOIBFCYJQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA09990
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA09990
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)