Merck
ATC311764574
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-Nitroisonicotinic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
168.11
MDL编号:
Iupac Name
3-nitroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H4N2O4/c9-6(10)4-1-2-7-3-5(4)8(11)12/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
YKPIUHZVTZWEEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA00270
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA00270
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)