Merck
ATEH9902A796
AstaTech, Inc.
4-(PYRIDIN-3-YL)PHENOL
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
171.2
MDL號碼:
Iupac Name
4-(3-pyridinyl)phenol
Inchi Code
1S/C11H9NO/c13-11-5-3-9(4-6-11)10-2-1-7-12-8-10/h1-8,13H
InChI 密鑰
WQTVIWDQIXIEOD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=128216
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W17597
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)