Merck
ATEH98CA76EF
AstaTech, Inc.
3-CHLORO-5-IODO-2H-BENZO[E][1,2,4]THIADIAZINE 1,1-DIOXIDE
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
342.54
MDL编号:
Iupac Name
3-chloro-5-iodo-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazine 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C7H4ClIN2O2S/c8-7-10-6-4(9)2-1-3-5(6)14(12,13)11-7/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
VASKPGIUYAPHMN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=226230
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT27004
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)