Merck
ATE959439828
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 3-((TOSYLOXY)METHYL)AZETIDINE-1-CARBOXYLATE
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
341.43
MDL编号:
Iupac Name
tert-butyl 3-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}methyl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H23NO5S/c1-12-5-7-14(8-6-12)23(19,20)21-11-13-9-17(10-13)15(18)22-16(2,3)4/h5-8,13H,9-11H2,1-4H3
InChI key
BYWZHBHLUWHUKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=110487
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=56786
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)