Merck
ATE959437851
AstaTech, Inc.
2-FLUORO-6-ISOPROPYLANILINE
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
153.2
MDL编号:
Iupac Name
2-fluoro-6-isopropylaniline
Inchi Code
1S/C9H12FN/c1-6(2)7-4-3-5-8(10)9(7)11/h3-6H,11H2,1-2H3
InChI key
VZWWFQXGHKEDAN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=108835
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W13839
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)